Bote para muestras, Pure
Proveedor: BURKLE
6206-0060 6206-0300
BURK6206-0060EA 0.6 EUR
BURK6206-0060 BURK6206-0300
Bote para muestras, Pure
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
Bote para muestras con tapa de cierre hermética.
  • Cierre hermético del bote de muestras
  • Con tapa a presión fijada verticalmente
  • PP, transparente
a tapa se puede abrir con una mano y se orienta en un ángulo de 90°. El líquido/condensado de la tapa se conduce a una acanaladura colectora integrada en la tapa, por lo que nada se pierde ni gotea. El bote es absolutamente estanco, sin hendiduras, por lo que resulta fácil de llenar y de vaciar sin restos. Se puede tratar en autoclave y congelar.