4-Fluoro-2-metilfenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Fluoro-2-hydroxytoluene, 1-Fluoro-4-hydroxy-3-methylbenzene
A16032.06
A16032.14
A16032.22
A16032.06EA
52.9
EUR
A16032.06
A16032.14
A16032.22
4-Fluoro-2-metilfenol ≥98%
4-Fluoro-2-metilfenol
Purity: 98%
CAS No.: 452-72-2
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5165
Odour: Phenol-like
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 87°/14mm
Beilstein Reference: 2041490
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00075088
Formula:
C₇H₇FO MW: 126.13 g/mol Pto. Ebullición: 87 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 32…36 °C Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075088 Núm. CAS: 452-72-2 UN: 3261 ADR: 8 III |