2-Iodotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22697.14
B22697.22
B22697.36
B22697.14EA
44.5
EUR
B22697.14
B22697.22
B22697.36
2-Iodotolueno ≥98%
2-Iodotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 615-37-2
Molecular Formula: C7H7I
Formula Weight: 218.04
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.6090
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1634294
MDL No.: MFCD00001042
Formula:
C₇H₇I Pto. Ebullición: 210…212 °C Densidad: 1,713 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001042 Núm. CAS: 615-37-2 EINECS: 210-422-9 |