4-Iodotolueno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
133940100 133940500 133941000
ACRO133940100EA 45 EUR
ACRO133940100 ACRO133940500 ACRO133941000
4-Iodotolueno 98%
4-Iodotolueno
Formula: C₇H₇I
Pto. Ebullición: 211,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 33…36 °C
Densidad: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001059
Núm. CAS: 624-31-7
EINECS: 210-841-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥97.5 %
Elemental Analysis 7.55 to 8.35 % N