4-Iodotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Iodo-4-methylbenzene
A15631.14
A15631.22
A15631.36
A15631.14EA
38.4
EUR
A15631.14
A15631.22
A15631.36
4-Iodotolueno ≥98%
4-Iodotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 624-31-7
Molecular Formula: C7H7I
Formula Weight: 218.04
Flash Point: 90°(194°F)
Melting Point: 33-35°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1903637
MDL No.: MFCD00001059
Formula:
C₇H₇I MW: 218.04 g/mol Pto. Ebullición: 210…212 °C Pto. de fusión: 33…35 °C Densidad: 1.678 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001059 Núm. CAS: 624-31-7 EINECS: 210-841-7 |