2-Iodo-4-nitrotolueno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Iodo-1-methyl-4-nitrobenzene
B21491.06 B21491.14
B21491.06EA 24.2 EUR
B21491.06 B21491.14
2-Iodo-4-nitrotolueno ≥97%
2-Iodo-4-nitrotolueno
Purity: 97% CAS No.: 7745-92-8 Molecular Formula: C7H6INO2 Formula Weight: 263.03 MDL No.: MFCD00024329
Formula: C₇H₆INO₂
MW: 263.03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024329
Núm. CAS: 7745-92-8
EINECS: 231-808-3
UN: 3077
ADR: 9 III