Bencilamina 99%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Aminotoluene
105851000 105855000 105850025 105850100
ACRO105851000EA 43 EUR
ACRO105851000 ACRO105855000 ACRO105850025 ACRO105850100
Bencilamina 99%, puro
Bencilamina
Formula: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107,16 g/mol
Pto. Ebullición: 182…185 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008106
Núm. CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,01127
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %