Bencilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Aminotoluene
A10997.0B A10997.0I A10997.30 A10997.36
A10997.0BEA 127 EUR
A10997.0B A10997.0I A10997.30 A10997.36
Bencilamina ≥98%
Bencilamina
Purity: 98+% CAS No.: 100-46-9 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 72°(162°F) Refractive Index: 1.5435 Melting Point: -43° Boiling Point: 184-185° Beilstein Reference: 741984 Merck Reference: 14,1125 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008106
Formula: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107.16 g/mol
Pto. Ebullición: 184…185 °C
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 0.982
Pto. de inflamación: 72 °C (162 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008106
Núm. CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,01127