Vasos de medida con asa
Proveedor: BURKLE
7104-3000 7104-5000 7104-0500 7104-1000 7104-2000 7104-0250 7102-0100 7102-0500 7102-1000 7102-2000 7102-5000 7102-0250
BURK7104-3000EA 24.4 EUR
BURK7104-3000 BURK7104-5000 BURK7104-0500 BURK7104-1000 BURK7104-2000 BURK7104-0250 BURK7102-0100 BURK7102-0500 BURK7102-1000 BURK7102-2000 BURK7102-5000 BURK7102-0250
Vasos de medida con asa
Vasos de precipitados
PP, muy transparente.
  • Asa ergonómica para un agarre seguro
  • Caño funcional para minimizar los derrames
  • Se recomienda la limpieza hasta un máximo de Se recomienda la limpieza a +60 °C para conservar las marcas e inscripciones; para la esterilización en autoclave (+121 °C) deben seleccionarse vasos con escala transparente
Ideal para el uso general de laboratorio y una amplia variedad de otras aplicaciones.