Bencilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: α-Aminotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01812.0100 8.01812.0500 8.01812.1000
8.01812.0100EA 40.6 EUR
8.01812.0100 8.01812.0500 8.01812.1000
Bencilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Bencilamina
Formula: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107,16 g/mol
Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008106
Núm. CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,01127
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -42.8 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 185 °C
Vapor Pressure 1.2 hPa (20 °C)
Flash Point 72 °C
Refractive Index 1.5438 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 8.2 %(V)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
pH 11.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C
Synonyms Phenylmethylamine
Hill Formula C7H9N