Bencilamina ≥99.0%, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: α-Aminotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
13180-100ML 13180-500ML
13180-100MLEA 33.7 EUR
13180-100ML 13180-500ML
Bencilamina ≥99.0%, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Bencilamina
Formula: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107,16 g/mol
Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008106
Núm. CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,01127
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f27e512b61b2ca56427a81ca1aadb834c6c2a1ba&vid=5662de556d62b768601aa43e27e640f1e690b7f3&prid=web&clid=SAPDAM