2-Isopropilanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14671.14
A14671.22
A14671.36
A14671.14EA
34.7
EUR
A14671.14
A14671.22
A14671.36
2-Isopropilanilina ≥97%
2-Isopropilanilina
Purity: 97%
CAS No.: 643-28-7
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5485
Boiling Point: 214-216°
Beilstein Reference: 636283
MDL No.: MFCD00007720
Formula:
C₉H₁₃N Pto. Ebullición: 214…216 °C Densidad: 0,966 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007720 Núm. CAS: 643-28-7 EINECS: 211-397-7 |