Tapones, universales, FitsAll™
Proveedor: Simport Scientific
T403GY T403G T403Y T403BK T403B T403L T403N T403R
SIMPT403GYEA 33.3 EUR
SIMPT403GY SIMPT403G SIMPT403Y SIMPT403BK SIMPT403B SIMPT403L SIMPT403N SIMPT403R
Tapones, universales, FitsAll™
Tapones Tapones de PE/LDPE/HDPE
Diseñados para colocarlos y quitarlos fácilmente. Resulta sencillo y rápido quitar el tapón. El tapón FitsAll™ es perfecto para cerrar la mayoría de tubos de extracción de sangre de vidrio al vacío de 12 y 16 mm de diámetro exterior. Los tapones flexibles FitsAll™ protegen de aerosoles con microrganismos muy infecciosos. Protegen las muestras de la contaminación cruzada y las zonas de trabajo de laboratorio de las infecciones y los derrames. Moldeados de forma precisa a partir de polietileno de baja densidad, los tapones FitsAll™ se fijan con firmeza al tubo. No adecuado para esterilización en autoclave.
  • Polietileno
  • Muy resistentes durante los procedimientos más exigentes, como la centrifugación
  • Disponibles en 8 colores para facilitar la identificación de la muestra