Contenedor de seguridad para botellas
Proveedor: BOCHEM
8300SS 8301SS 18301SS 18300SS
BOCH8300SSEA 406 EUR
BOCH8300SS BOCH8301SS BOCH18301SS BOCH18300SS
Contenedor de seguridad para botellas
Portadores Portadores de frascos
Contenedor de transporte de seguridad, de acero inoxidable, para frascos de laboratorio.
  • Para botellas de 50 a 1000 ml
  • Con bisagra, cierre y junta de silicona
  • Buena resistencia química