Tapones, a presión con rebordes
Proveedor: Simport Scientific
T404-3B T404-3N T404-3G T404-3R T404-3Y T404-10N T404-10B T404-10G T404-10R T404-10W T404-10Y
SIMPT404-3BEA 47.2 EUR
SIMPT404-3B SIMPT404-3N SIMPT404-3G SIMPT404-3R SIMPT404-3Y SIMPT404-10N SIMPT404-10B SIMPT404-10G SIMPT404-10R SIMPT404-10W SIMPT404-10Y
Tapones, a presión con rebordes
Tapones Tapones de PE/LDPE/HDPE
Los tapones di Polietileno ajustados y los tapones a presión de 2 posiciones están hechos de polietileno para tubos de ensayo con un diámetro exterior de 12 o 17 mm. Los tapones de dos posiciones ofrecen asimismo dos posibilidades: la posición cerrada, pero no sellada, en la que las muestras se conservan en un ambiente aeróbico para procedimientos microbiológicos, y la posición totalmente cerrada en la que el tapón cierra herméticamente el tubo y se crea un ambiente anaeróbico o adecuado para aplicaciones de almacenamiento, transferencia y centrifugado.