Toallitas para salas limpias, presaturadas, Polynit Heatseal, PROSAT®
Proveedor: CONTEC
PSPS0008 PSPS0087 PS-HS9-7030BPR
CONTPSPS0008EA 324 EUR
CONTPSPS0008 CONTPSPS0087 115-2788
Toallitas para salas limpias, presaturadas, Polynit Heatseal, PROSAT®
Toallitas Toallitas para salas limpias Presaturadas
Toallitas de poliéster tejidas, presaturadas, fabricadas con material Polynit Heatseal. Las toallitas están presaturadas con IPA al 70% y agua DI al 30%. Por tanto, son perfectas para aplicaciones en salas limpias, preparación de superficies y procesos críticos de fabricación.
  • Toallita texturizada suave, no abrasiva, que limpia sin arañar
  • Bajos niveles de partículas y extraíbles
  • Bolsa resellable que mantiene los niveles de saturación y limpieza
Adecuada para entornos de salas limpias ISO clase 3 o 4.
Color: blanco
Precaución: Datos precisos enMore Product Information