3-terc-Butilanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50698.03
H50698.06
H50698.03EA
184
EUR
H50698.03
H50698.06
3-terc-Butilanilina ≥97%
3-terc-Butilanilina
Purity: 97%
CAS No.: 5369-19-7
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.23
MDL No.: MFCD00125078
Formula:
C₁₀H₁₅N Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00125078 Núm. CAS: 5369-19-7 EINECS: 226-361-6 |