Vasos con asa
Proveedor: BURKLE
7110-2000 7110-1000
BURK7110-2000EA 17 EUR
BURK7110-2000 BURK7110-1000
Vasos con asa
Vasos de precipitados
PP, translúcido.
  • A prueba de golpes
  • Autoclavable
  • Buena resistencia química
Con asa abierta. Los vasos de precipitados pueden apilarse y así ahorrar espacio durante el almacenamiento.