3-Etilanilina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
174550100 174550500 174552500
ACRO174550100EA 58.6 EUR
ACRO174550100 ACRO174550500 ACRO174552500
3-Etilanilina 98%
3-Etilanilina
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Pto. Ebullición: 212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 0,97 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007818
Núm. CAS: 587-02-0
EINECS: 209-594-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %