4-terc-Butilanilina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
198250050 198250250
ACRO198250050EA 71.2 EUR
ACRO198250050 ACRO198250250
4-terc-Butilanilina 99%
4-terc-Butilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
Pto. Ebullición: 230 °C
Pto. de fusión: 15…16 °C
Densidad: 0,93 g/cm³
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007899
Núm. CAS: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear orange-red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %