4-terc-Butilanilina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10925.06
A10925.14
A10925.22
A10925.06EA
67.1
EUR
A10925.06
A10925.14
A10925.22
4-terc-Butilanilina ≥99%
4-terc-Butilanilina
Purity: 99%
CAS No.: 769-92-6
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.23
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: 15-16°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 2205786
MDL No.: MFCD00007899
Formula:
C₁₀H₁₅N Pto. Ebullición: 235 °C Pto. de fusión: 15…16 °C Densidad: 0,941 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007899 Núm. CAS: 769-92-6 EINECS: 212-215-9 UN: 2735 ADR: 8,III |