4-Isopropilanilina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
174530500 174530100
ACRO174530500EA 66.9 EUR
ACRO174530500 ACRO174530100
4-Isopropilanilina 99%
4-Isopropilanilina
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 226 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 0,989 g/cm³
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007900
Núm. CAS: 99-88-7
EINECS: 202-797-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,02647
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light brown to red-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %