4-Isopropilanilina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 99-88-7
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5430
Melting Point: -63°
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 1930544
Merck Reference: 14,2620
MDL No.: MFCD00007900
Formula:
C₉H₁₃N Pto. Ebullición: 226…228 °C Pto. de fusión: –63 °C Densidad: 0,989 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007900 Núm. CAS: 99-88-7 EINECS: 202-797-2 UN: 1760 ADR: 8,III Índice Merck: 14,2620 |