Adaptadores en cruz, tres ángulos
Proveedor: BOCHEM
5655 5656
BOCH5655EA 15.6 EUR
BOCH5655 BOCH5656
Adaptadores en cruz, tres ángulos
Abrazaderas Adaptadores en cruz
Three angled bossheads made of duraluminium (aluminium alloy).
  • Angle: 90 + 180 + 270°
  • Suitable for multilevel and three dimension constructions