Toallitas, Twill Jean
Proveedor: CONTEC
TJ-99 TJ-1212
CONTTJ-99EA 1840 EUR
CONTTJ-99 CONTTJ-1212
Toallitas, Twill Jean
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
La toallita Twill Jean está fabricada con algodón 100% y tejida en una sarga de 2×1. Es muy absorbente y cuenta con una gran estabilidad térmica para aplicaciones a altas temperaturas.
  • Resistente y absorbente
  • Tejido duradero para tareas difíciles
  • Adecuado para aplicaciones de alta temperatura
  • Bordes cortados al bies para reducir el deshilachado
Es idónea para limpiar superficies o recoger derrames.
Precaución: *Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904