3-Isopropylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Aminocumene, m-Cumidine
I0433-25ML I0433-500ML
TCIAI0433-25MLEA 27 EUR
TCIAI0433-25ML TCIAI0433-500ML
3-Isopropylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Isopropylaniline
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 0,9526 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 102°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092918
Núm. CAS: 5369-16-4
EINECS: 202-797-2
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02647
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c54357facb655314dd02ef303337c7c0fc90730&vid=9c54357facb655314dd02ef303337c7c0fc90730&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %