Cestas de alambre, rectangulares, con tapa
Proveedor: HUPFER METALLWERKE
7501132 7501135 7501133 7501204 7501161 7501162 7501282
HUPF7501132EA 168 EUR
HUPF7501132 HUPF7501135 HUPF7501133 HUPF7501204 HUPF7501161 HUPF7501162 HUPF7501282
Cestas de alambre, rectangulares, con tapa
Cestas Cestas, alambre
Estas cestas de malla fina, fabricadas en acero inoxidable y electropulidas, están diseñadas para guardar piezas pequeñas y accesorios.
  • Con tapa
  • Con bastidor de base
  • Tamaño de la malla: 1,6×1,6 mm
Color: De plata.