4-Decilanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L08620.03 L08620.06 L08620.14
L08620.03EA 42.6 EUR
L08620.03 L08620.06 L08620.14
4-Decilanilina ≥98%
4-Decilanilina
Purity: 98% CAS No.: 37529-30-9 Molecular Formula: C16H27N Formula Weight: 233.40 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5100 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 218-220°/14mm Beilstein Reference: 2721403 MDL No.: MFCD00007918
Formula: C₁₆H₂₇N
Pto. Ebullición: 218…220 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 23…25 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007918
Núm. CAS: 37529-30-9
EINECS: 253-546-9