Toallitas para salas limpias, Polywipe-C Heatseal
Proveedor: CONTEC
PCHS-1212 PCHS-77B PCHS-99
CONTPCHS-1212EA 534 EUR
CONTPCHS-1212 CONTPCHS-77B CONTPCHS-99
Toallitas para salas limpias, Polywipe-C Heatseal
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
La toallita ligera Polywipe-C Heatseal está fabricada con un material tejido con filamentos de poliéster y se caracteriza por contar con una superficie texturizada para una limpieza eficaz. Los bordes de la toallita están cortados a láser lo que facilita que las fibras estén unidas unas con otras.
  • Los extremos no abrasivos permiten utilizar la toallita al 100%
  • Libera muy pocas partículas y fibras
  • Gran capacidad de absorción de disolventes; resistente a los productos químicos
Es idónea para limpiar superficies y herramientas de procesamiento que requieren el control de partículas, fibras y residuos químicos, así como para realizar limpiezas generales en entornos críticos.
Adecuadas para su uso en entornos de salas limpias clase 3 - 4 de la normativa ISO.