Conectores de tubos, completos con tapón de rosca, rectos, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286230005 286230202 286230408
SCOT286230005EA 8.1 EUR
SCOT286230005 SCOT286230202 SCOT286230408
Conectores de tubos, completos con tapón de rosca, rectos, DURAN®
Racores y conectores
TTapón de rosca PTB, rojo, con conexión de manguera recta de PTFE blanco.
  • Muy buena resistencia química.
  • Muy buena resistencia a la temperatura.
Con sello de silicona (VMQ).