2-Nitrotolueno 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
129030010 129030025
ACRO129030010EA 80.1 EUR
ACRO129030010 ACRO129030025
2-Nitrotolueno 99+%
2-Nitrotolueno
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Pto. Ebullición: 222 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 1.16 g/cm³
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007157
Núm. CAS: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
UN: 1664
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,06748
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %