3-Nitrotolueno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: m-Nitrotolueno
129040050 129045000
ACRO129040050EA 23.8 EUR
ACRO129040050 ACRO129045000
3-Nitrotolueno 99%
3-Nitrotolueno
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Pto. Ebullición: 230…231 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 15…16 °C
Densidad: 1.15 g/cm³
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007265
Núm. CAS: 99-08-1
EINECS: 202-728-6
UN: 1664
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,06748
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %