4-Nitrotolueno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
129050010 129050050 129051000
ACRO129050010EA 94.5 EUR
ACRO129050010 ACRO129050050 ACRO129051000
4-Nitrotolueno 99%
4-Nitrotolueno
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Pto. Ebullición: 238.3
Pto. de fusión: 51…54 °C
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007366
Núm. CAS: 99-99-0
EINECS: 202-808-0
UN: 3446
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,06748
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 54 °C
GC ≥98.5 %