2,6-Dinitrotolueno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L00856.06 L00856.14
L00856.06EA 33.2 EUR
L00856.06 L00856.14
2,6-Dinitrotolueno ≥97%
2,6-Dinitrotolueno
Purity: 97% CAS No.: 606-20-2 Molecular Formula: C7H6N2O4 Formula Weight: 182.14 Flash Point: 207°(404°F) Melting Point: 58-65° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 2052046 UN No.: 3454 MDL No.: MFCD00007158
Formula: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Pto. Ebullición: 285 °C
Pto. de fusión: 58…65 °C
Densidad: 1,538 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 207 °C (404 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007158
Núm. CAS: 606-20-2
EINECS: 210-106-0
UN: 3454
ADR: 6.1,II