3-Metilanísol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methoxy-3-methylbenzene
B21455.18
B21455.30
B21455.18EA
40.6
EUR
B21455.18
B21455.30
3-Metilanísol ≥99%
3-Metilanísol
Purity: 99%
CAS No.: 100-84-5
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5130
Odour: Pleasant
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 907023
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008395
Formula:
C₈H₁₀O Pto. Ebullición: 175…176 °C Pto. de fusión: –47 °C Densidad: 0,969 Pto. de inflamación: 54 °C (129 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008395 Núm. CAS: 100-84-5 EINECS: 202-893-4 UN: 3271 ADR: 3,III |