4-Metilanísol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: p-Methylanisole
164660010 164660050 164662500 164660025
ACRO164660010EA 141 EUR
ACRO164660010 ACRO164660050 ACRO164662500 ACRO164660025
4-Metilanísol 99%
4-Metilanísol
Formula: C₈H₁₀O
Pto. Ebullición: 174 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008413
Núm. CAS: 104-93-8
EINECS: 203-253-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %