4-Metilanísol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
p-Methylanisole
A11572.0F
A11572.AE
A11572.AP
A11572.0FEA
295
EUR
A11572.0F
A11572.AE
A11572.AP
4-Metilanísol ≥99%
4-Metilanísol
Purity: 99%
CAS No.: 104-93-8
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5110
Odour: Aromatic
Melting Point: -50°
Boiling Point: 174-175°
Beilstein Reference: 1237336
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008413
Formula:
C₈H₁₀O Pto. Ebullición: 174…175 °C Pto. de fusión: –50 °C Densidad: 0,968 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008413 Núm. CAS: 104-93-8 EINECS: 203-253-7 UN: 3271 ADR: 3,III |