3-Metilveratrol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11617.06
A11617.14
A11617.06EA
43.1
EUR
A11617.06
A11617.14
3-Metilveratrol ≥98%
3-Metilveratrol
Purity: 98+%
CAS No.: 4463-33-6
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Aromatic
Boiling Point: 202-203°
Beilstein Reference: 1940962
MDL No.: MFCD00008379
Formula:
C₉H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 202…203 °C Densidad: 1,024 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008379 Núm. CAS: 4463-33-6 EINECS: 224-726-4 |