4-Metilveratrol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 3,4-Dimethoxytoluene
A15558.06
A15558.14
A15558.06EA
54.3
EUR
A15558.06
A15558.14
4-Metilveratrol ≥98%
4-Metilveratrol
Purity: 98%
CAS No.: 494-99-5
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Aromatic
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 2045328
MDL No.: MFCD00016651
Formula:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol Pto. Ebullición: 220 °C Pto. de fusión: 25…28 °C Densidad: 1,059 Pto. de inflamación: 84 °C (183 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016651 Núm. CAS: 494-99-5 EINECS: 207-796-0 |