2-terc-Butilfenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 88-18-6
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -7°
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 1907120
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002223
Formula:
C₁₀H₁₄O Pto. Ebullición: 223…224 °C Pto. de fusión: –7 °C Densidad: 0,980 Pto. de inflamación: 102 °C (215 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002223 Núm. CAS: 88-18-6 EINECS: 201-807-2 UN: 2922 ADR: 8,III |