4-terc-Butilfenol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
108000010
108000025
108000050
ACRO108000010EA
53.8
EUR
ACRO108000010
ACRO108000025
ACRO108000050
4-terc-Butilfenol 97%
4-terc-Butilfenol
Formula:
C₁₀H₁₄O Pto. Ebullición: 237 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 96…100 °C Densidad: 0,9 g/cm³ Pto. de inflamación: 113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002367 Núm. CAS: 98-54-4 EINECS: 202-679-0 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 13,01584 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light beige Flakes or pastilles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 96 to 100 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |