4-terc-Butilfenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15871.0C
A15871.0E
A15871.36
A15871.0CEA
295
EUR
A15871.0C
A15871.0E
A15871.36
4-terc-Butilfenol ≥99%
4-terc-Butilfenol
Purity: 99%
CAS No.: 98-54-4
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Powder or lumps
Density: 0.908
Appearance: White to pale cream
Odour: Phenol-like
Melting Point: 97-101°
Boiling Point: 236-238°
Beilstein Reference: 1817334
Merck Reference: 14,1585
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002367
Formula:
C₁₀H₁₄O Pto. Ebullición: 236…238 °C Pto. de fusión: 97…101 °C Densidad: 0,908 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002367 Núm. CAS: 98-54-4 EINECS: 202-679-0 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,1585 |