4-Butilfenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Butyl-4-hydroxybenzene
A12812.06
A12812.14
A12812.22
A12812.06EA
65.4
EUR
A12812.06
A12812.14
A12812.22
4-Butilfenol ≥98%
4-Butilfenol
Purity: 98%
CAS No.: 1638-22-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Refractive Index: 1.5170
Melting Point: ca 22°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 2042120
UN No.: 3145
MDL No.: MFCD00041750
Formula:
C₁₀H₁₄O MW: 150,22 g/mol Pto. Ebullición: 245 °C Pto. de fusión: ∼22 °C Densidad: 0,980 Pto. de inflamación: 121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041750 Núm. CAS: 1638-22-8 EINECS: 216-672-5 UN: 3145 ADR: 8,III |