4-Etilfenol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
118820010 118820050 118822500
ACRO118820010EA 200 EUR
ACRO118820010 ACRO118820050 ACRO118822500
4-Etilfenol 97%
4-Etilfenol
Formula: C₈H₁₀O
Pto. Ebullición: 218…219 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 41…46 °C
Densidad: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002393
Núm. CAS: 123-07-9
EINECS: 204-598-6
UN: 2430
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to brown Crystals or crystalline solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 45 °C
GC ≥96.0 %