2-sec-Butilfenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 89-72-5
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Phenol-like
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 1210026
UN No.: 3145
MDL No.: MFCD00002225
Formula:
C₁₀H₁₄O Pto. Ebullición: 226…228 °C Pto. de fusión: 10…12 °C Densidad: 0,982 Pto. de inflamación: 112 °C (233 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002225 Núm. CAS: 89-72-5 EINECS: 201-933-8 UN: 3145 ADR: 8,II |