3-Propilfenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-N-Propylphenol
B21266.06
B21266.14
B21266.06EA
137
EUR
B21266.06
B21266.14
3-Propilfenol ≥98%
3-Propilfenol
Purity: 98%
CAS No.: 621-27-2
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 229-231°
UN No.: 3145
MDL No.: MFCD01632130
Formula:
C₉H₁₂O MW: 136,19 g/mol Pto. Ebullición: 229…231 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632130 Núm. CAS: 621-27-2 EINECS: 210-675-5 UN: 3145 ADR: 8,III |