4-Pentilfenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Amylphenol
A11514.06 A11514.14
A11514.06EA 50.4 EUR
A11514.06 A11514.14
4-Pentilfenol ≥98%
4-Pentilfenol
Purity: 98% CAS No.: 14938-35-3 Molecular Formula: C11H16O Formula Weight: 164.25 Flash Point: 133°(271°F) Refractive Index: 1.5145 Melting Point: 24° Boiling Point: 342° Beilstein Reference: 1364424 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00020211
Formula: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Pto. Ebullición: 342 °C
Pto. de fusión: 24 °C
Densidad: 0,960
Pto. de inflamación: 133 °C (271 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020211
Núm. CAS: 14938-35-3
EINECS: 239-015-4
UN: 2430
ADR: 8,III