4-Propilfenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-Propylphenol, 4-n-Propylphenol
A15342.06
A15342.14
A15342.22
A15342.06EA
55.4
EUR
A15342.06
A15342.14
A15342.22
4-Propilfenol ≥98%
4-Propilfenol
Purity: 98%
CAS No.: 645-56-7
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 20-22°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 1363429
UN No.: 3145
MDL No.: MFCD00002395
Formula:
C₉H₁₂O MW: 136,19 g/mol Pto. Ebullición: 232 °C Pto. de fusión: 20…22 °C Densidad: 0,983 Pto. de inflamación: 106 °C (222 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002395 Núm. CAS: 645-56-7 EINECS: 211-446-2 UN: 3145 ADR: 8,III |