terc-Pentilbenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L03731.09
L03731.18
L03731.09EA
55.2
EUR
L03731.09
L03731.18
terc-Pentilbenceno ≥97%
terc-Pentilbenceno
Purity: 97%
CAS No.: 2049-95-8
Molecular Formula: C11H16
Formula Weight: 148.25
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 188-191°
Beilstein Reference: 2039053
MDL No.: MFCD00015187
Formula:
C₆H₅C(CH₃)₂CH₂CH₃ Pto. Ebullición: 188…191 °C Densidad: 0,870 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015187 Núm. CAS: 2049-95-8 EINECS: 218-076-0 |