sec-Butilbenceno 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Phenylbutane
107860050
ACRO107860050EA 22.5 EUR
ACRO107860050
sec-Butilbenceno 99+%
sec-Butilbenceno
Formula: C₆H₅CH(CH₃)CH₂CH₃
MW: 134,22 g/mol
Pto. Ebullición: 173 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009329
Núm. CAS: 135-98-8
EINECS: 205-227-0
UN: 2709
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb1eb7754ba9f4f037280b9010ef49cadd1a43c7&vid=d32e383af74575be997125b4f7121f54764ab833&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %